Läs mer
Saltsyralösning 5M (5N), standardlösning redo att användas för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Saltsyralösning 5M (5N), standardlösning redo att användas för volymanalys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | lt; 1 |
| Färg | Färglös till gul |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Vätska |
| IUPAC-namn | kloran |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid solution 5M (5N)
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid