Läs mer
Saltsyralösning 5M (5N), standardlösning redo att användas för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11478333 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478333 5 L 5 L
10605882 1 L 1 L
10615882 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478333 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4310/21
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-01-0 | Molekylformel: ClH | Molekylvikt: 36,46 g/mol
Saltsyralösning 5M (5N), standardlösning redo att användas för volymanalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
pH lt; 1
Färg Färglös till gul
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 5 L
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn kloran
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid solution 5M (5N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid