Läs mer
Hydrochloric Acid Solution 5M, Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
Produktkod. 10695872
Brand: Fisher Chemical J/4270/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
pH lt; 1
Färg Colorless to Yellow
Förpackning HDPE plastic bottle
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Liquid
IUPAC-namn chlorane