Läs mer
Saltsyralösning, 2M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Koncentration | 2M |
| Förpackning | Flaska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Molekylformel | ClH |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid |
| InChI-nyckel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | Cl |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- hydrochloric acid solution EU pharmacopeia grade
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid