Läs mer
Saltsyralösning, 0,1 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950854 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12950854 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12950854 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 017 1000
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Förpackning Flaska
CAS 7647-10-1
Molekylformel Cl2Pd
Koncentration 0.1 M
MDL-nummer MFCD00003558
InChI-nyckel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC-namn dikloropalladium
Molekylvikt (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Kvalitet Eu. Ph. Referens