Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| CAS Min % | ≥20.00, ≥75.00 |
| CAS Max % | <25.00, <80.00 |
| Densitet | 1.1 g/cm3 |
| Förpackning | Plastflaska |
| Flampunkt | Not applicable |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | ClH |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 6 N Hydrochloric acid
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid