Läs mer
Saltsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15604970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
VOLPAC™ Behållare
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15604970 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15674960 500 mL Plastic bottle 500ml
15654960 1 L Plastflaska 1 L
15684960 5 L Plastflaska 5 L
15694960 5 L VOLPAC™ Behållare 5 L
15634960 10 L Plastic bottle 10 L
15644960 10 L VOLPAC™ Behållare 10 L
15664960 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15604970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353356X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid solution
Namnnotering Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1N)
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 0.1 M HCl (0.1N)
CAS Max % 99.6000%, 0.4000%
Densitet 1.000 g/cm3
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel HCl
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid