Läs mer
Saltsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072177 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
VOLPAC™ Behållare
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15674960
Brand: Honeywell-Fluka 35335500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid solution
Koncentration 0.1M
Förpackning Plastic bottle
Ångtryck 190 mmHg (25°C)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn hydrogen chloride
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid