Läs mer
Saltsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M HCl (0,5N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
5 L
Paket med 6
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid solution |
| Koncentration | 0.5M |
| Ångtryck | 190 mmHg (25°C) |
| Kvantitet | 10 L |
| UN-nummer | UN1789 |
| IUPAC-namn | väteklorid |
| Formel vikt | 36.46g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid solution
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid