Läs mer
Saltsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M HCl (0,5N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid solution |
| Namnnotering | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5N) |
| Kokpunkt | >100 °C |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
| Koncentration | 0.5 M HCl (0.5N) |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
| Densitet | 1.010 g/cm3 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Linjär formel | HCl |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid solution
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid