Läs mer
Saltsyra, TraceSELECT™ 30,0 till 32,0 %, Solstice
Produktkod. 15620880
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15620880 1 L Plastflaska 1 L
15610880 100 mL Plastflaska 100ml
15640880 500 mL Plastflaska 500ml
15630880 2.5 L Plastflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15620880 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 082561L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
TraceSELECT™ , för spåranalys,≥ 30 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Färg Färglös
Smältpunkt -35 °C
Kokpunkt 42 °C
Densitet 1,15 g/ml vid 20 °C, 1,2 g/ml vid 25 °C
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN1789
Beilstein 1098214
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 36,46 g/mol
Procent renhet 30,0 till 32,0 %
Kvalitet TraceSELECT
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.