Läs mer
Saltsyra, TraceSELECT™ 30,0 till 32,0 %, Solstice
Beskrivning
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
- Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
- Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
- Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
- förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
- Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -35 °C |
| Kokpunkt | 42 °C |
| Densitet | 1,15 g/ml vid 20 °C, 1,2 g/ml vid 25 °C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Ångtryck | 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |
| UN-nummer | UN1789 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.