Läs mer
Saltsyra, TraceSELECT™ 34 till 37 %, Solstice
Produktkod. 15676910
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15676910 2.5 L Polyflaska 2.5 L
1 options
Product Code. 15676910 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 727872.5L
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
TraceSELECT™ , för oorganisk spåranalys, 34-37 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
pH >0,1 (vid 20 °C)
Färg Färglös
Namnnotering För oorganisk spåranalys
CAS 7647-01-0
Smältpunkt ∼-35 °C
Kokpunkt ∼42 °C (1013 hPa)
Densitet 1,2 g/ml vid 25 °C
Odör Stickande
Förpackning Polyflaska
Ångtryck 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
UN-nummer UN1789
Beilstein 1098214
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36,46 g/mol
Procent renhet 34 till 37 %
Kvalitet TraceSELECT
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid