Läs mer
Hydrochloride Methanol Solution (1.25M HCl), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloride Methanol |
| CAS | 132228-87-6 |
| Molekylformel | CH4O . HCl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Hydrochloric Acid, mixture with Methanol, Hydrochloric Acid in Methanol |
| InChI formel | InChI=1S/ClH/h1H |
| LEDER | Cl.CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 36.46 |
| Formel vikt | 68.0029 |