Läs mer
Hydrochlorothiazide-13C,d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochlorothiazide-13C,d2 |
| CAS | 1190006-03-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C C6 2H2 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | INDEX NAME NOT YET ASSIGNED, Hydrochlorothiazide 13C D2 (3-13C, 3,3-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3+1D2 |
| LEDER | [2H][13C]1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 6-chloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.74 |
| Visa mer |