Läs mer
Hydroklortiazid-dimer, TRC
Produktkod. 17974925
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974925 50 mg
17963495 5 mg
17970675 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17974925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62937550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402824-96-8
Molekylformel C15 H16 Cl2 N6 O8 S4
Molekylvikt (g/mol) 607.49
Synonym N-[[7-(Aminosulfonyl)-6-chloro-2,3-dihydro-1,1-dioxido-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl]methyl]-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
IUPAC-namn 6-kloro-4-[[(6-kloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-yl)sulfonylamino]metyl]-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-bensotiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS(=O)(=O)c3cc4c(NCNS4(=O)=O)cc3Cl)CNS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16Cl2N6O8S4/c16-8-1-10-14(34(28,29)20-5-19-10)4-13(8)33(26,27)21-6-23-7-22-35(30,31)15-3-12(32(18,24)25)9(17)2-11(15)23/h1-4,19-22H,5-7H2,(H2,18,24,25)
Formel vikt 605.9289