Läs mer
Hydroklortiazid, TRC
Produktkod. 30010541
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30010541 25 g
17971775 10 g
17954585 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH71456025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-93-5
Molekylformel C7 H8 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 297.74
Synonym Hydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydrochlorothiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydrobenzo-1,2,4-thiadiazine-1,1-dioxide, Acuretic, Apo-Hydro, Apresazide, Aquarius, Aquazide, Aquazide H, Caplaril, Carozide, Chlorosulthiadil, Chlorsulthiadil, Clothia, Dichlothiazide, Dichlotiazid, Dichlotride, Dichlozid, Diclotride, Didralin, Dihydrochlorothiazide, Dihydrochlorothiazidum, Dihydrochlorurit, Dihydrochlorurite, Disalunil, Disothiazide, Diuret-P, Diurex, Diurizid, Drenol, Esidrex, Esidrix, HCT, HCTZ, HCZ, HH 25/25, HH 50/50, Hidrenox, Hidril, Hidrochlortiazid, Hidrosaluretil, Hidrotiazida, Hydrex, Hydrex-semi, Hydril, Hydro Par, Hydro-Aquil, Hydro-Diuril, Hydro-T, Hydrochlorothiazid, Hydrochlorthiazide, Hydrochlorzide, Hydrocot, Hydrodiuretic, Hydrosaluric, Hydrozide, Hypothiazid, Hypothiazide, Hypothiazide (C7H8ClN3O4S2), Idrodiuvis, Idrotiazide, Lopressor HCT, Lotensin HCT, Manschitt, Maschitt, Megadiuril, Microzide, NSC 53477, Natrimax, Nefrix, Nefrol, Neoflumen, Newtolide, Oretic, Pantemon, Servithiazid, Su 5879, Tandiur, Thiuretic, Timolide, Unipres, Urirex, Vaseretic, Vetidrex, Ziac, Zide
IUPAC-namn 6-kloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochlorothiazide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Formel vikt 296.9645
Procent renhet >95%