Läs mer
Vätecinnaminsyra (3-fenylpropansyra), Mikromol™
Produktkod. 17903326
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17903326 100 mg
1 options
Produktkod. 17903326 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0010.20
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Hydrincnaminsyra (3-fenylpropansyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Analyt- eller komponentnamn Hydrocinnamic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, Ω-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 150,0681 g/mol