Läs mer
Vätecinnaminsyra, 99 %
Produktkod. 10503521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503521 500 g Glasflaska 500g
10193490 5 g Glasflaska 5g
10103500 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159105000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-52-0
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00002771
InChI-nyckel XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC-namn 3-fenylpropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocinnamic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 47,0 °C till 50,0 °C
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 279,0 °C till 281,0 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 508
Merck Index 15, 4822
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,5% i vatten; mer löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: lösliga i glaciärättiksyra, lösliga i alkohol, bensen, eter, kloroform, petroleumeter och koldisulfid
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.