Läs mer
Hydrocinnamic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16492718
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492718 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16492718 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY1088
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocinnamic acid
CAS 501-52-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Phenylpropionic acid 3-Phenylpropanoic acid 3-Phenyl-n-propionic acid
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (33.30 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCC1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.17
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism