Läs mer
Hydrocinnamic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocinnamic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 109318-10-7 |
| Molekylformel | C13 H13 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO4/c15-11-7-8-12(16)14(11)18-13(17)9-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2 |
| LEDER | O=C(CCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.25 |
| Formel vikt | 247.0845 |