Läs mer
Hydrcinnaminsyra, TRC
Produktkod. 30405194
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30405194 1 g
1 options
Produktkod. 30405194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7145951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H10 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, β-Phenylpropanoic acid, β-Phenylpropionic acid, ω-Phenylpropanoic acid, Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC-namn 3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 150.17
Formel vikt 150.0681