missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hydrocinnamic-d9 Acid, CDN

Produktkod. 30320303
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320303 0.5 g 0.5g
30327850 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320303 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND56660.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Phenylpropanoic Acid D9
CAS 93131-15-8
Molekylformel C9HD9O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym Benzene-d5-propanoic-d4 acid (9 CI), 3-Phenylpropanoic acid-d9, 3-(Phenyl-d5)propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-Phenylpropanoic acid D9, β-Phenylpropionic-d9 acid, β-(Phenyl-d5)propionic-α,β-d4 acid, Hydrocinnamic-d9 acid, Hydrocinnamic acid-d9, Benzenepropanoic
InChI formel InChI=1 S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2,7D2
LEDER OC(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C1[2 H])=O
IUPAC-namn 3-(phenyl-d5)propanoic-2,2,3,3-d4 acid
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Formel vikt 159.12 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.