Läs mer
Hydrocinnamonitril, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10429310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10429310 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10429310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173990100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocinnamonitrile
Namnnotering 99+%
CAS 645-59-0
Smältpunkt -2°C to 1°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kokpunkt 261°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H9N
Linjär formel C6H5CH2CH2CN
Brytningsindex 1.5210 to 1.523
MDL-nummer MFCD00001961
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, 512
Synonym 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,slightly in chloroform
InChI-nyckel ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC#N
IUPAC-namn 3-fenylpropannitril
Molekylvikt (g/mol) 131.18
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrocinnamonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.