missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydrocodone N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Hydrocodone N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocodone N-Oxide |
| CAS | 909265-05-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydrocodone N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H21 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (5α)-4,5-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-one 17-Oxide, Hydrocodone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4/c1-19(21)8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)23-16-14(22-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-,19?/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)[O-] |
| IUPAC-namn | (4R,4aR,7aR,12bS)-9-methoxy-3-methyl-3-oxido-1,2,4,4a,5,6,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-3-ium-7-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?