Läs mer
Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Mikromol™
Beskrivning
Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate |
| CAS | 3517-51-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C27 H36 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Cortisol, triacetate (6CI,7CI,8CI), Hydrocortisone triacetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-tris(acetyloxy)-, (11beta)-, (11beta)-11,17,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 11beta,17alpha,21-triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36O8/c1-15(28)33-14-23(32)27(35-17(3)30)11-9-21-20-7-6-18-12-19(31)8-10-25(18,4)24(20)22(34-16(2)29)13-26(21,27)5/h12,20-22,24H,6-11,13-14H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-diacetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Visa mer |