Läs mer
Hydrocortisone 11,21-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 11,21-Diacetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h11,18-20,22,30H,5-10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 446.2305 |