Läs mer
Hydrocortisone 17,21-Methyl Orthobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 17,21-Methyl Orthobutyrate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O6/c1-5-10-26(30-4)31-15-21(29)25(32-26)12-9-19-18-7-6-16-13-17(27)8-11-23(16,2)22(18)20(28)14-24(19,25)3/h13,18-20,22,28H,5-12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-,26?/m0/s1 |
| Formel vikt | 446.2668 |