missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydrocortisone 17-Acetate, Mikromol™
Beskrivning
Hydrocortisone 17-Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 17-Acetate |
| CAS | 16463-74-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydrocortisone 17-Acetate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C23 H32 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11,21-dihydroxy-, (11β)-, Cortisol, 17-acetate (7CI,8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 17-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,24,27H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?