Läs mer
Hydrocortisone 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 17-Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,24,27H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 404.2199 |
| Procent renhet | >95% |