Läs mer
Hydrocortisone 17-Butyrate 21-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 17-Butyrate 21-Propionate |
| CAS | 72590-77-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C28 H40 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (11β)-11-Hydroxy-17-(1-oxobutoxy)-21-(1-oxopropoxy)-pregn-4-ene-3,20-dione, 17α-Butyryloxy-11β-hydroxy-21-propionyloxy-4-pregnene-3,20-dione, Hydrocortisone 17-butyrate 21-propionate, Hydrocortisone buteprate, Hydrocortisone probutate, Pandel, TS 408 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O7/c1-5-7-24(33)35-28(22(31)16-34-23(32)6-2)13-11-20-19-9-8-17-14-18(29)10-12-26(17,3)25(19)21(30)15-27(20,28)4/h14,19-21,25,30H,5-13,15-16H2,1-4H3/t19-,20-,21-,25+,26-,27-,28-/m0/s1 |
| LEDER | CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC |
| IUPAC-namn | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-17-(2-propanoyloxyacetyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.61 |
| Visa mer |