Läs mer
Hydrocortisone 17-butyrate, MedChemExpress
Produktkod. 16401456
Encompass
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16401456 200 mg
1 options
Produktkod. 16401456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0983
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Hydrocortisone 17-butyrate is an adrenocortico hormone
Hydrocortisone 17-butyrate is an adrenocortico hormone
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone 17-butyrate
CAS 13609-67-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H36O6
Kvantitet 200 mg
Synonym Cortisol 17-butyrate Hydrocortisone butyrate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (231.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(OC(CCC)=O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 432.55
Formel vikt 432.55
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation