Läs mer
Hydrocortisone-17-hemisuccinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone-17-Succinate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(27)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(19(29)13-26,33-21(32)6-5-20(30)31)24(17,2)12-18(28)22(16)23/h11,16-18,22,26,28H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,30,31)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 462.2254 |