Läs mer
Hydrocortisone 17-propionate 21-acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate |
| CAS | 74050-20-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H36 O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, (11β)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone aceponate, Retef |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36O7/c1-5-22(31)33-26(21(30)14-32-15(2)27)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,3)23(18)20(29)13-25(19,26)4/h12,18-20,23,29H,5-11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Visa mer |