missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hydrocortisone 17-Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone Valerate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O6/c1-4-5-6-22(31)32-26(21(30)15-27)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-24(16,2)23(18)20(29)14-25(19,26)3/h13,18-20,23,27,29H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 446.2668 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?