Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone-21-Acetate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | 2-[(lR,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-7-oxo-lH,2H,3H,3aH ,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]-2-oxoetyl acetat |
| Formel vikt | 404.5 |
| Fysisk form | Fast |