Läs mer
Hydrocortisone 21-Aldehyde Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 21-Aldehyde Hydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5.H2O/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19;/h9,11,14-16,18,24,26H,3-8,10H2,1-2H3;1H2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1 |
| Procent renhet | >95% |