Läs mer
Hydrocortisone 21-Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone 21-Butyrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 432.2512 |
| Procent renhet | >95% |