Läs mer
Hydrocortisone 21-Hemisuccinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrocortisone Hydrogen Succinate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 462.2254 |