Läs mer
Hydrokortison,≥ 97 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11354469 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354469 100 g 100g
11314469 1 g 1g
11324469 5 g 5g
11334469 10 g 10g
11344469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11354469 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210199680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19970.00 SEK
    19022.07 SEK / 100g
    Save 947.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50-23-7
Molekylformel C21H30O5
Molekylvikt (g/mol) 362.466
MDL-nummer MFCD00011654
InChI-nyckel JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]-fen
LEDER CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥97%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 362.5
Fysisk form Kristallint pulver