Läs mer
Hydrokortison, 98 %
Produktkod. 11487747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487747 5 g 5g
11477747 1 g 1g
11497747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16292.06
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-23-7 | C21H30O5 | 362,466 g/mol
Kortisol, steroidhormon, frisätts som svar på stress och låga nivåer av blodsockerkortikoider. Dess huvudsakliga funktion är att öka blodsockret genom glukoneogenes, undertrycka immunsystemet och hjälpa till med fett-, protein- och kolhydratmetabolismen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Kortisol, steroidhormon, frisätts som svar på stress och låga nivåer av blodsockerkortikoider. Dess huvudsakliga funktion är att öka blodsockret genom glukoneogenes, undertrycka immunsystemet och hjälpa till med fett-, protein- och kolhydratmetabolismen.
Löslighet
Det är lösligt i DMSO och etanol.
Anteckningar
Skydda mot ljus. Förvara den på svala platser. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-23-7
Molekylformel C21H30O5
MDL-nummer MFCD00011654
InChI-nyckel JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
Smältpunkt 213 °C till 215 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 5 g
Beilstein 1354819
Merck Index 14,4787
Löslighetsinformation Det är lösligt i DMSO och etanol.
LEDER CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 362.466
Formel vikt 362.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone
RUO– Endast forskningsanvändning