Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hydrokortison, 98 %
Produktkod. 10560794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10560794
Brand: Thermo Scientific Chemicals 352450250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Hydrokortison, CAS # 50-23-7, är den farmaceutiska formuleringen av hormonet kortisol och administreras vanligtvis som ett immunsuppressivt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Hydrokortison är den syntetiska formuleringen av det naturligt förekommande hormonet kortisol
• Det finns som ett vitt kristallint pulver lösligt i vatten, DMSO och etanol
• Den är stabil vid rumstemperatur men känslig för ljus och reaktiv i närvaro av starka oxidationsmedel
Användningsområden
•Hydrokortison fungerar som en agonist för glukokortikoidreceptorer och undertrycker därigenom immunsystemets inflammatoriska respons.
• Dens ’administrering inducerar glukoneogenes, vilket ökar endogena blodsockernivåer
• Forskning indikerar en roll för hydrokortison i metabolismen av fett, protein och kolhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-23-7
Molekylformel C21H30O5
Molekylvikt (g/mol) 362.47
MDL-nummer MFCD00011654
InChI-nyckel JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]-fen
LEDER CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
Smältpunkt 212°C to 217°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 4824
Specifikt rotationsförhållande +150° (156°C c=1,dioxane)
Specifik rotation + 150
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Formel vikt 362.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.