Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Hydrokortison, 98 %
Produktkod. 10738372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10738372 5 g Glasflaska 5g
10062031 1 g Glasflaska 1g
10560794 25 g Glasflaska 25g
10209703 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10738372 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 352450050
 Begränsad artikel
I lager
Hydrokortison, CAS # 50-23-7, är den farmaceutiska formuleringen av hormonet kortisol och administreras vanligtvis som ett immunsuppressivt läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Hydrokortison är den syntetiska formuleringen av det naturligt förekommande hormonet kortisol
• Det finns som ett vitt kristallint pulver lösligt i vatten, DMSO och etanol
• Den är stabil vid rumstemperatur men känslig för ljus och reaktiv i närvaro av starka oxidationsmedel
Användningsområden
•Hydrokortison fungerar som en agonist för glukokortikoidreceptorer och undertrycker därigenom immunsystemets inflammatoriska respons.
• Dens ’administrering inducerar glukoneogenes, vilket ökar endogena blodsockernivåer
• Forskning indikerar en roll för hydrokortison i metabolismen av fett, protein och kolhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-23-7
Molekylformel C21H30O5
Molekylvikt (g/mol) 362.47
MDL-nummer MFCD00011654
InChI-nyckel JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC-namn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxi-17-(2-hydroxiacetyl)-10,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]-fen
LEDER CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
Smältpunkt 212 °C till 217 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 4824
Specifikt rotationsförhållande +150° (156 °C c=1,dioxan)
Specifik rotation +150
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,28 g/L (25 °C). Andra lösligheter: löslig i svavelsyra, delvis löslig i alkohol och propylenglykol, löslig i dioxan; sol (g/l) (25 °C): chcl3 1,6;,eter 0,35; etoh 15; meoh 6,2; aceton 9,3;,propylenglykol 1
Formel vikt 362.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.