Läs mer
Hydrokortisonacetat, 97+%
Produktkod. 11449236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449236 5 g 5g
11439236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18089.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404,50 g/mol
Hydrokortisonacetat används för att behandla hemorrojder och klåda/svullnad i ändtarmen och anus. Det används för att behandla vissa tarmproblem (såsom ulcerös kolit i ändtarmen och andra rektala/anala inflammatoriska tillstånd).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvara i mörker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-03-3
Molekylformel C23H32O6
Molekylvikt (g/mol) 404.50
MDL-nummer MFCD00037714
InChI-nyckel ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Synonym hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
LEDER CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone acetate
Smältpunkt ∼220 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2066841
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4787
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
IUPAC-namn 2-[(lR,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxi-9a,lla-dimetyl-7-oxo-lH,2H,3H,3aH ,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl]-2-oxoetyl acetat
Formel vikt 404.51
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrocortisone acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (11.beta.)-21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.