Läs mer
Hydrocortisone acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16448666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448666 100 mg
1 options
Produktkod. 16448666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1183
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Hydrocortisone acetate is a corticosteroid, used to decrease swelling, itching, and pain that is caused by minor skin irritations or by hemorrhoids.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone acetate
CAS 50-03-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Hydrocortisone 21-acetate Cortisol 21-acetate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.94 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 404.5
Formel vikt 404.5
Procent renhet 99.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation