Läs mer
Hydrocortisone cypionate, MedChemExpress
Produktkod. 16473139
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473139 1 mg
16440676 20 mg
16440159 10 mg
16402358 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473139 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00089
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Hydrocortisone cypionate is a synthetic glucocorticoid corticosteroid and a corticosteroid ester.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone cypionate
CAS 508-99-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H42O6
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (256.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(CCC3CCCC3)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC4=CC5=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekylvikt (g/mol) 486.64
Formel vikt 486.64
Procent renhet 99.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation