Läs mer
Hydrocortisone, MedChemExpress
Produktkod. 16442539
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16442539 1 g
16411448 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16442539 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN05831g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Hydrocortisone (Cortisol) is a steroid hormone or glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30O5
Kvantitet 1 g
Synonym Cortisol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.53 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@@]1([C@@]2(O)C(CO)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Formel vikt 362.46
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation