Läs mer
Hydrokumarin, TRC
Produktkod. 30400492
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400492 100 g
30392350 25 g
30398921 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30400492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH714555100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-84-6
Molekylformel C9 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Synonym Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
IUPAC-namn 3,4-dihydrochromen-2-one
LEDER O=C1CCc2ccccc2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dihydrocoumarin
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Formel vikt 148.0524