Läs mer
Hydrodolasetron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrodolasetron |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17/h1-4,9,11-14,18,20,22H,5-8,10H2/t11-,12+,13?,14?,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 326.163 |