Läs mer
Hydroflumethiazide-13CD2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroflumethiazide-13CD2 |
| CAS | 1189877-11-9 |
| Molekylformel | C713CH6D2F3N3O4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8F3N3O4S2/c9-8(10,11)4-1-5-7(2-6(4)19(12,15)16)20(17,18)14-3-13-5/h1-2,13-14H,3H2,(H2,12,15,16)/i3+1D2 |
| LEDER | [2H][13C]1([2H])Nc2cc(c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3,3-dideuterio-1,1-dioxo-6-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.3 |
| Formel vikt | 334.0067 |